Läs mer
Densitetsstandarder (25° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 13480509
Change view
Densitet:
0,6552 g/ml (25 °C)
0,7223 g/ml (25 °C)
0,775 g/ml (25 °C)
0,8349 g/ml (25 °C)
0,8678 g/ml (25 °C)
0,934 g/ml (25 °C)
0,9803 g/ml (25 °C)
1,0242 g/ml (25 °C)
1,0657 g/ml (25 °C)
1,1233 g/ml (25 °C)
1,1869 g/ml (25 °C)
1,2819 g/ml (25 °C)
1,6143 g/ml (25 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Densitet Förpackningsstorlek
13480509 0,8678 g/ml (25 °C) 60ml
13440509 0,6552 g/ml (25 °C) 60ml
13450509 0,7223 g/ml (25 °C) 60ml
13460509 0,775 g/ml (25 °C) 60ml
13470509 0,8349 g/ml (25 °C) 60ml
13410519 0,934 g/ml (25 °C) 60ml
13400519 0,9803 g/ml (25 °C) 60ml
13420519 1,0242 g/ml (25 °C) 60ml
13430519 1,0657 g/ml (25 °C) 60ml
13450519 1,1233 g/ml (25 °C) 60ml
13440519 1,1869 g/ml (25 °C) 60ml
13460519 1,2819 g/ml (25 °C) 60ml
13470519 1,6143 g/ml (25 °C) 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 13480509 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer DEN2505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 SEK
    771.65 SEK / 60ml
    Save 225.35 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade densitetsstandarder är för verifiering av instrument som används för att mäta densiteten av material som är flytande vid den önskade testtemperaturen inom intervallet 25 °C
  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
  • Levereras i manipulationssäker förpackning (se standard för hållbarhet).
  • Tillverkad i Storbritannien och tillgänglig från lager för omedelbar leverans
Specifikationer
Densitet 0,8678 g/ml (25 °C)
Kvantitet 60 mL
Angivna nominella värden