Läs mer
Densitetsstandarder (25° C), Paragon Scientific™
Produktkod. p-7161073
Densitet:
0,6552 g/ml (25 °C)
0,7223 g/ml (25 °C)
0,775 g/ml (25 °C)
0,8349 g/ml (25 °C)
0,8678 g/ml (25 °C)
0,934 g/ml (25 °C)
0,9803 g/ml (25 °C)
1,0242 g/ml (25 °C)
1,0657 g/ml (25 °C)
1,1233 g/ml (25 °C)
1,1869 g/ml (25 °C)
1,2819 g/ml (25 °C)
1,6143 g/ml (25 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. 13440509
Brand: Paragon Scientific DEN2501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade densitetsstandarder är för verifiering av instrument som används för att mäta densiteten av material som är flytande vid den önskade testtemperaturen inom intervallet 25 °C
  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
  • Levereras i manipulationssäker förpackning (se standard för hållbarhet).
  • Tillverkad i Storbritannien och tillgänglig från lager för omedelbar leverans
Specifikationer
Densitet 0,6552 g/ml (25 °C)
Kvantitet 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DEN25-01
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Angivna nominella värden