Läs mer
Densitetsstandarder (40° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 13490519
Change view
Densitet:
0,6415 g/ml (40 °C)
0,7097 g/ml (40 °C)
0,794 g/ml (40 °C)
0,8247 g/ml (40 °C)
0,8706 g/ml (40 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Densitet unitSize
13490519 0,7097 g/ml (40 °C) 60ml
13480519 0,6415 g/ml (40 °C) 60ml
13400529 0,794 g/ml (40 °C) 60ml
13410529 0,8247 g/ml (40 °C) 60ml
13420529 0,8706 g/ml (40 °C) 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13490519 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer DEN4002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade densitetsstandarder är för verifiering av instrument som används för att mäta densiteten hos material som är flytande vid den önskade testtemperaturen inom intervallet 15 C °till 150 °C
  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
  • Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Densitet 0,7097 g/ml (40 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Kvantitet 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DEN40-02
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C7-C9,Kerosine : distillates, hydrotreated light
Angivna nominella värden