Läs mer
Densitetsstandarder (60° C), Paragon Scientific™
Densitet:
0,796 g/ml (60 °C)
0,8243 g/ml (60 °C)
0,8675 g/ml (60 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
Beskrivning
- Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
- Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
- Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet.
- Fullt spårbart till internationella standarder.
- Levereras med MSDS.
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 0,796 g/ml (60 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Kvantitet | 60 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DEN60-01
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Kerosine : distillates, hydrotreated light, White mineral oil, petroleum
Angivna nominella värden