Läs mer
Deoxy Arteether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxy Arteether |
| CAS | 112297-79-7 |
| Molekylformel | C17 H28 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O4/c1-5-18-14-11(3)13-7-6-10(2)12-8-9-16(4)20-15(19-14)17(12,13)21-16/h10-15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+,15-,16-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CCO[C@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.4 |
| Formel vikt | 296.1988 |