Läs mer
Deoxy Blebbistatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxy Blebbistatin |
| CAS | 856925-72-9 |
| Molekylformel | C18 H16 N2 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4H-Pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, 1,2,3,9-tetrahydro-6-methyl-1-phenyl-, 1,2,3,9-Tetrahydro-6-methyl-1-phenyl-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, Deoxy blebbistatin, Deoxyblebbistatin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O/c1-12-7-8-14-16(11-12)19-18-15(17(14)21)9-10-20(18)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,15H,9-10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2C(=O)C3CCN(C3=Nc2c1)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 7-methyl-1-phenyl-3,3a-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vikt | 276.1263 |