Läs mer
Deoxy Donepezil Hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxy Donepezil Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO2.ClH/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19;/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 401.2122 |
| Procent renhet | >95% |