Läs mer
Deoxy Adrenalin Hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxy Epinephrine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 203.0713 |
| Procent renhet | >95% |