Läs mer
Deoxy Adrenalin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30008376
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30008376 2.5 g 2.5g
30005429 250 mg -
30004169 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2329202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-32-8
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Pyrocatechol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (8CI), 3,4-Dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, Deoxyepinephrine hydrochloride, Ephinine hydrochloride, Epinine hydrochloride, Methyl[β-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]amine hydrochloride, Methyldopamine hydrochloride, N-Methyldopamine hydrochloride
IUPAC-namn 4-[2-(metylamino)etyl] bensen-1,2-diol; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCc1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxy Epinephrine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;1H
Formel vikt 203.0713
Procent renhet >95%