missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deoxy Ketoprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxy Ketoprofen |
| CAS | 73913-48-1 |
| Molekylformel | C16 H16 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-Methyl-3-(phenylmethyl)benzeneacetic Acid, Deoxyketoprofen, α-(3-Benzylphenyl)propionic acid, (2RS)-2-(3-Benzylphenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-12(16(17)18)15-9-5-8-14(11-15)10-13-6-3-2-4-7-13/h2-9,11-12H,10H2,1H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1cccc(Cc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-benzylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vikt | 240.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?