Läs mer
Deoxy Modafinil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17) |
| Formel vikt | 257.0874 |