Läs mer
Deoxyarbutin, MedChemExpress
Produktkod. 16472276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472276 500 mg 500mg
16468766 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16472276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1461
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Deoxyarbutin is a new effective lighten ingredient, can effectively inhibit tyrosinase activity and melanin synthesis to get significant and lasting lightening effect.
Deoxyarbutin is a new effective lighten ingredient, can effectively inhibit tyrosinase activity and melanin synthesis to get significant and lasting lightening effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxyarbutin
CAS 53936-56-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H14O3
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (514.85 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism