Läs mer
Deoxybenzoin, 97%
Produktkod. 11403244
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403244 25 g 25g
11413244 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10580.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 451-40-1 | C14H12O | 196.25 g/mol
Deoxibensoin, används som ett bensoinderivat och som fotoinitiator vid vinylpolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Deoxibensoin, används som ett bensoinderivat och som fotoinitiator vid vinylpolymerisation.
Löslighet Löslig i vatten
(delvis), metanol, alkoholer och ketoner.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 451-40-1
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD00003081
InChI-nyckel OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylacetophenone, deoxybenzoin, benzyl phenyl ketone, ethanone, 1,2-diphenyl, desoxybenzoin, 1,2-diphenylethan-1-one, phenyl benzyl ketone, benzoin, deoxy, acetophenone, 2-phenyl, deoxy benzoin
PubChem CID 9948
IUPAC-namn 1,2-difenyletanon
LEDER O=C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxybenzoin
Smältpunkt 53°C to 57°C
Densitet 1.2
Kokpunkt 319°C to 321°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1072876
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),methanol,alcohols,and ketones.
Formel vikt 196.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.