Läs mer
Deoxybenzoin, 97%
Produktkod. 10407300 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10407300 25 g 25g
10306370 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10407300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 111960250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 451-40-1 | C14H12O | 196.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 451-40-1
Molekylformel C14H12O
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD00003081
InChI-nyckel OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylacetophenone, deoxybenzoin, benzyl phenyl ketone, ethanone, 1,2-diphenyl, desoxybenzoin, 1,2-diphenylethan-1-one, phenyl benzyl ketone, benzoin, deoxy, acetophenone, 2-phenyl, deoxy benzoin
PubChem CID 9948
IUPAC-namn 1,2-difenyletanon
LEDER O=C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxybenzoin
Namnnotering 98%
Smältpunkt 52.0°C to 57.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 320.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH2COC6H5
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, II, 368
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohols and ketones
Formel vikt 196.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.