Läs mer
Deoxybenzoin Oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxybenzoin Oxime |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c16-15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,16H,11H2/b15-14- |
| Formel vikt | 211.0997 |