Läs mer
MP Biomedicals™ Deoxicholsyra, natriumsalt
Produktkod. 11496292 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496292 100 g 100g
11486292 25 g 25g
11406302 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496292 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210290680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 SEK
    1974.65 SEK / 100g
    Save 100.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Deoxicholsyra, natriumsalt är ett anjoniskt rengöringsmedel som används för att solubilisera membranbundna proteiner.
  • Deoxicholsyra, natriumsalt är en anjonisk detergent användbar för extraktion av membranreceptorer och andra plasmamembranproteiner och för kärnisolering.
  • Deoxicholsyra har använts i en modifierad procedur för att återvinna 40 till 80 % av ett protein från en 1μ g/ml lösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Detergent
CAS 302-95-4
Molekylformel C24H39NaO4
Formel vikt 414.55
MDL-nummer MFCD00064139
Form Pulver
InChI-nyckel FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
LEDER [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
IUPAC-namn sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate
Molekylvikt (g/mol) 414.56
Kvantitet 100 g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Deoxycholic Acid Sodium Salt Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium 3-alpha, 12-alpha-dihydroxy-5-holan-24-oate
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.