Läs mer
Deoxycholic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxycholic Acid 3-O-beta-D-Glucuronide Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O10.2Na/c1-14(4-9-22(32)33)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(10-11-29(15,2)20(17)13-21(31)30(18,19)3)39-28-25(36)23(34)24(35)26(40-28)27(37)38;;/h14-21,23-26,28,31,34-36H,4-13H2,1-3H3,(H,32,33)(H,37,38);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,17?,18-,19+,20?,21+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-;;/m1../s1 |
| Procent renhet | >95% |