Läs mer
Deoxycholic Acid 3-O-Sulfate Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxycholic Acid 3-O-Sulfate Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O7S.2Na/c1-14(4-9-22(26)27)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(31-32(28,29)30)10-11-23(15,2)20(17)13-21(25)24(18,19)3;;/h14-21,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,17?,18-,19+,20?,21+,23+,24-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 516.2134 |
| Procent renhet | >95% |