missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals Deoxicholsyra, 98,5-101 %

Produktkod. 10636904 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10636904

Brand: Thermo Scientific Chemicals 148145000

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Deoxycholic acid, CAS # 83-44-3, is a bile acid and blood serum metabolite. | CAS: 83-44-3 | C24H40O4 | 392.58 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Allmän beskrivning

•Deoxicholsyra är ett 5beta-cholan-24-olsyraderivat med hydroxisubstitutioner vid kol 3 och 12

•Deoxicholsyras ’roll är att absorbera fetter genom att emulgera och solubilisera dem

Användningsområden

•Deoxicholsyra kan användas för laboratoriestudier av submentalt fett

•Deoxicholsyra kan störa cellmembranen

•I laboratorieforskningstillämpningar kan deoxicholsyra användas för att solubilisera proteiner eller som en sekundär standard

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 83-44-3
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.58
MDL-nummer MFCD00003673
InChI-nyckel KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonym deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
LEDER [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Deoxycholic acid
Smältpunkt 172°C to 178°C
Färg Rosa till vitt
Tändningsrester 0.2 % max.
Förlust vid torkning 1 % max. (140°C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 10, IV, 1608
Merck Index 15, 2901
Specifikt rotationsförhållande + 55.00 (20.00°C c=1,ETHANOL)
Specifik rotation +53° to +57° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
IUPAC-namn (4R)-4-[(lR,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,llaR)-7,11-dihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]pentansyra
Formel vikt 392.57
Procent renhet 98.0 to 102.0% (on dried basis) (Acid)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Deoxycholic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.