Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Deoxykolsyra, 98,5 %
Produktkod. 10796181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10796181 100 g Glasflaska 100g
10616732 25 g Glasflaska 25g
10636904 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10796181 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 148141000
 Begränsad artikel
I lager
Deoxykolsyra, CAS # 83-44-3, är en gallsyra- och blodserummetabolit. | CAS: 83-44-3 | C24H40O4 | 392,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Deoxicholsyra är ett 5beta-cholan-24-olsyraderivat med hydroxisubstitutioner vid kol 3 och 12
•Deoxicholsyras ’roll är att absorbera fetter genom att emulgera och solubilisera dem
Användningsområden
•Deoxicholsyra kan användas för laboratoriestudier av submentalt fett
•Deoxicholsyra kan störa cellmembranen
•I laboratorieforskningstillämpningar kan deoxicholsyra användas för att solubilisera proteiner eller som en sekundär standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-44-3
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.58
MDL-nummer MFCD00003673
InChI-nyckel KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonym deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
LEDER [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxycholic acid
Smältpunkt 172 °C till 178 °C
Färg Rosa till vitt
Tändningsrester 0,2 % max.
Förlust vid torkning 1 % max. (140 °C, 4 timmar) (under vakuum < 5 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98.5%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, IV, 1608
Merck Index 15, 2901
Specifik rotation +53° till +57° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra syra
Formel vikt 392.57
Procent renhet 98,0 till 102,0 % (på torkad basis) (Syra)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Deoxycholic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.