Läs mer
Deoxicholsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11400551
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400551 25 g 25g
11410551 100 g 100g
11420551 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400551 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20061.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Deoxicholsyra har använts i en modifierad procedur för att återvinna 40-80 % av ett protein från en 1μ g/ml lösning. Det bildar komplex med fettsyra. Används som ett emulgeringsmedel i mat, en prekursor i syntesen av kortison och ett gallblåsstimulerande medel. Det har använts för att studera hur fysiologiska koncentrationer av ursodeoxicholsyra (UDCA) kontra deoxicholsyra (DCA ) påverkar barriärfunktionen i musens tarmvävnad. Deoxicholsyra har använts i en studie för att bedöma en pH-reagerande mekanism av en deoxicholsyra och folat sammodifierad kitosanmicell under cancermiljö. Det har också använts i en studie för att undersöka dosberoende antiinflammatorisk effekt av ursodeoxicholsyra vid experimentell kolit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Deoxicholsyra har använts i en modifierad procedur för att återvinna 40-80 % av ett protein från en 1 μg/ml lösning. Det bildar komplex med fettsyra. Används som ett emulgeringsmedel i mat, en prekursor i syntesen av kortison och ett gallblåsstimulerande medel. Det har använts för att studera hur fysiologiska koncentrationer av ursodeoxicholsyra (UDCA) kontra deoxicholsyra (DCA ) påverkar barriärfunktionen i musens tarmvävnad. Deoxicholsyra har använts i en studie för att bedöma en pH-reagerande mekanism av en deoxicholsyra och folat sammodifierad kitosanmicell under cancermiljö. Det har också använts i en studie för att undersöka dosberoende antiinflammatorisk effekt av ursodeoxicholsyra vid experimentell kolit.
Löslighet
Den fria syran är löslig vid 0,044 g/L i vatten vid 20 °C. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-44-3
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.58
MDL-nummer MFCD00003673
InChI-nyckel KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonym deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra syra
LEDER [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxycholic acid
Smältpunkt 172 °C till 176 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3219882
Merck Index 14,2899
Löslighetsinformation Den fria syran är löslig vid 0,044 g/L i vatten vid 20 °C. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig.
Optisk rotation +54° (c=2 i etanol)
Formel vikt 392.58
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Deoxycholic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Deoxycholic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.