Allmän beskrivning
- Deoxicholsyranatriumsaltet är ett gallsyrakoleretiskt och anjoniskt rengöringsmedel som möjliggör solubilisering av fetter för tarmabsorption
- Föreningen är en mellanprodukt i produktionen av kortikosteroider
- I djurmodeller har det visat sig att denna förening kan främja tyrosinfosforylering avβ -catenin och dess translokation till kärnan, vilket främjar aktiveringen avβ -cateninsignalering
Användningsområden
- Deoxicholsyra är huvudsakligen användbar för extraktion av membranreceptorer, andra plasmamembranproteiner, kärnisolering, solubilisering och isolering av fetter och vissa komponenter av biologiska membran (i aktivt tillstånd)
- Den har använts för kemiska tillämpningar, främst för eluering eller regenerering av specifika typer av affinitetskolonner. Dessutom kan denna förening användas för att förhindra ospecifik bindning vid affinitetskromatografi.
- Det har använts vid framställning av proteinextrakt för immunoblotting och immunoutfällning av radiomärkta proteiner
- Deoxicholsyra, natriumsalt rekommenderas också för att avlägsna endotoxiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxycholic acid, sodium salt |
| Färg | Vit till grädde |
| pH | 7.5 to 10 (5% aq. soln.) |
| Förlust vid torkning | 5% max. (2 g, 105°C, 4 hrs) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 10, III, 1642 |
| Merck Index | 14, 2899 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Deoxycholic acid, sodium salt
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.