Läs mer
Deoxicholsyra, natriumsalt, 99%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10732451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10732451 100 g Glasflaska 100g
10104560 25 g Glasflaska 25g
10562904 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10732451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218591000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Deoxicholsyra, natriumsalt, CAS # 302-95-4, även designad som natriumdeoxikolat, är ett biologiskt anjoniskt gallsyratvättmedel som är särskilt användbart för att störa och dissociera proteininteraktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Deoxicholsyranatriumsaltet är ett gallsyrakoleretiskt och anjoniskt rengöringsmedel som möjliggör solubilisering av fetter för tarmabsorption
  • Föreningen är en mellanprodukt i produktionen av kortikosteroider
  • I djurmodeller har det visat sig att denna förening kan främja tyrosinfosforylering avβ -catenin och dess translokation till kärnan, vilket främjar aktiveringen avβ -cateninsignalering
Användningsområden
  • Deoxicholsyra är huvudsakligen användbar för extraktion av membranreceptorer, andra plasmamembranproteiner, kärnisolering, solubilisering och isolering av fetter och vissa komponenter av biologiska membran (i aktivt tillstånd)
  • Den har använts för kemiska tillämpningar, främst för eluering eller regenerering av specifika typer av affinitetskolonner. Dessutom kan denna förening användas för att förhindra ospecifik bindning vid affinitetskromatografi.
  • Det har använts vid framställning av proteinextrakt för immunoblotting och immunoutfällning av radiomärkta proteiner
  • Deoxicholsyra, natriumsalt rekommenderas också för att avlägsna endotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-95-4
Molekylformel C24H39NaO4
Molekylvikt (g/mol) 414.56
MDL-nummer MFCD00064139
InChI-nyckel FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Synonym sodium deoxycholate
PubChem CID 91810855
LEDER [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxycholic acid, sodium salt
Färg Vit till grädde
pH 7.5 to 10 (5% aq. soln.)
Förlust vid torkning 5% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, III, 1642
Merck Index 14, 2899
Specifik rotation +42° to +46° (20°C, 589nm) (c=2, water)
IUPAC-namn natrium; (4R)-4-[(3R,5R,8R,10S,12S,13R,17R)-3,12-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekapentahydro-1H-cyklo-pentahydro-1H-cyklo-pentahydro-1H-
Formel vikt 414.58
Procent renhet 98.5 to 102% (on dry substance)
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Deoxycholic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.