Läs mer
Deoxycholic acid sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Deoxycholic acid sodium salt (sodium deoxycholate), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Deoxycholic acid sodium salt |
| CAS | 302-95-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H39NaO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Sodium deoxycholate |
| Löslighetsinformation | H2O : 333.33 mg/mL (804.08 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (15.08 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O[Na])=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](O)C3)C)([H])[C@]4([H])C[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.55 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?