Läs mer
Deoxycorticosterone 21-Glucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxycorticosterone 21-Glucoside |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40O8/c1-26-9-7-15(29)11-14(26)3-4-16-17-5-6-19(27(17,2)10-8-18(16)26)20(30)13-34-25-24(33)23(32)22(31)21(12-28)35-25/h11,16-19,21-25,28,31-33H,3-10,12-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 492.2723 |