Läs mer
Deoxycorticosterone, MedChemExpress
Beskrivning
Deoxycorticosterone is a steroid hormone produced by the adrenal gland that possesses mineralocorticoid activity and acts as an aldosterone precursor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxycorticosterone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 64-85-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H30O3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (302.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]12[C@@H](C(CO)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Visa mer |