Läs mer
Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-5(9)6(10)4(8)2-7-3;/h3-10H,2H2,1H3;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 183.0662 |
| Procent renhet | >95% |