missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30361146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361146 10 mg
30364330 1 mg
30362005 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30361146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23650210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1219134-37-8
Molekylformel C6H14Cl15NO4
Molekylvikt (g/mol) 200.63
Synonym (2R,3S,4R,5S)-2-Hydroxymethyl-3,4,5-piperidinetriol-15N Hydrochloride, Migalastat-15N Hydrochloride
LEDER Cl.OC[C@H]1[15NH]C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H
Formel vikt 200.0582
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.