missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxygalactonojirimycin-15N Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H |
| Formel vikt | 200.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?