Läs mer
Deoxymannojirimycin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30362750
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362750 10 mg
30358532 5 mg
30354448 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30362750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD24000010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73465-43-7
Molekylformel C6 H13 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 199.63
Synonym 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5R)- (9CI), 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, [2R-(2α,3β,4α,5α)]-, 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride, manno-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxymetyl)piperidin-3,4,5-triol; hydroklorid
LEDER Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxymannojirimycin, Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formel vikt 199.0611
Procent renhet >95%