missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deoxynojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxynojirimycin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 163.0845 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?