Läs mer
MedChemExpress Deoxypseudouridine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 228.2 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.0% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (162.14 mM) |
| CAS | 39967-60-7 |