Läs mer
Abnova™ Deoxyribonuclease I (Bovine)
Produktkod. 16191760
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16191760
Brand: Abnova™ P5221.5mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used for Enzyme
#REF!
Specifikationer
Tillträdesnummer P00639
För användning med (applikation) Enzyme Activity
Gen-ID (Entrez) 282217
Molekylvikt (g/mol) 31.3kDa
Namn Deoxyribonuclease I (Bovine)
Beredningsmetod Native protein chromatographically purified from Bovine Pancreas
Kvantitet 5 mg
Förvaringskrav Store at 4°C on dry atmosphere.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn DNASE1
Gensymbol DNASE1
Analyser Deoxyribonuclease I Assay; DNA removal in primary cell isolation to decreases viscosity providing better yields; DNA removal in bioprocessing applications.
Biologisk aktivitet ≥2,000 Kunitz units per mg dry weight. One Unit causes an increase in absorbance at 260nm of 0.001 per minute per ml at 25°C when acting upon highly polymerized DNA at pH 5.0.
Art Bovine
Protein Tag None
Uttryckssystem Native protein chromatographically purified from Bovine Pancreas
Form Lyophilized