Specifikationer
| Färg | Vitt |
| MDL-nummer | MFCD00130918 |
| LEDER | * |
| IUPAC-namn | Deoxyribonuclease |
| Molekylvikt (g/mol) | 0.00 |
| Kvantitet | 10mg |
| Produkttyp | Deoxiribonukleas I |
| Form | Pulver |