Läs mer
deoxiribonukleinsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11480992 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
1 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480992 50 mg 50mg
11490992 500 mg 500mg
11401002 1 g 1g
11428531 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11480992 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219512950
Kemiska identifierare
CAS 99675-55-5
Synonym DNA sodium salt, Desoxiribon
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxyribonucleic acid
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Formel vikt ≈6,000,000
Fysisk form Pulver