Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Deoxiribonukleinsyra Natriumsalt
Produktkod. 10762012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10762012 25 g Glasflaska 25g
10598122 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762012 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 406250250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68938-01-2
Molekylformel C17H15BrFNO3
Molekylvikt (g/mol) 50000-100000
MDL-nummer MFCD00130922
InChI-nyckel GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym DNA sodium salt
PubChem CID 73904662
IUPAC-namn (2R)-3-(3-bromfenyl)-2-[[2-(4-fluorfenyl)acetyl]amino]propansyra
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxyribonucleic acid sodium salt
Färg Vit till Tan
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Kvalitet Ren
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 18% max.
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.