Läs mer
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt, Fisher BioReagents
Beskrivning
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt is used in several biochemical research applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt |
| Namnnotering | From Salmon Sperm |
| Färg | White |
| Förlust vid torkning | 14% max. |
| Förpackning | Amber Glass |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 6000000 |
| Fysisk form | Solid |