Läs mer
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt, Fisher BioReagents
Produktkod. 11403074
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11403074 1 g Amber Glass 1g
10502955 250 mg Amber Glass 250mg
10428923 5 g Amber Glass 5g
11361126 10 g Amber Glass 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11403074 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25141
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt is used in several biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68938-01-2
Molekylformel C17H15BrFNO3
Molekylvikt (g/mol) 50000-100000
MDL-nummer MFCD00130922
InChI-nyckel GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73904662
IUPAC-namn (2R)-3-(3-bromophenyl)-2-[[2-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]propanoic acid
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt
Namnnotering From Salmon Sperm
Färg White
Förlust vid torkning 14% max.
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 1 g
Formel vikt 6000000
Fysisk form Solid