Beskrivning
Deoxiribonukleinsyranatriumsalt har använts i en studie för att utvärdera cytotoxiciteten hos enzymhämmare och absorptionsförstärkare i Caco-2-celler för oral tillförsel av laxkalcitonin. Deoxiribonukleinsyranatriumsalt har också använts i en studie för att utveckla en enkel metod för att extrahera DNA från Cryptosporidium-oocystor. Det fungerar också som en mall i bildandet av ribonukleinsyror, som spelar en grundläggande roll i syntesen av proteiner i cellen.
- Nukleosidernas purin- och pyrimidinbaser är främst adenin, guanin, cytosin och tymin
- Sockret är D-2-deoxiribos
- Nukleosiderna är sammanlänkade av fosfater i diesterbindning från 3' -hydroxyl av ett socker till 5' -hydroxyl av nästa
- Den upprepade socker-fosfatkopplingen bildar ryggraden i den enda polynukleotidsträngen, som är den primära strukturen av DNA
- Kemisk analys av DNA från olika arter visar att purinhalten är lika med pyrimidinhalten; adeninhalt lika med tymin; guanin lika med cytosin
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 9007-49-2 |
| Molekylformel | C15H31N3O13P2 |
| MDL-nummer | MFCD00130921 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | nucleic acid, na salt yeast, deoxyribonucleic acid herring sperm , not higly polimerized, 5-amino-2-5-amino-2-hydroxymethyl oxolan-3-yl oxy hydroxy phosphoryl oxy methyl oxolan-3-yl oxy 5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl methoxyphosphinic acid |
| Löslighetsinformation | Det mesta DNA är lösligt i vatten eller vattenbaserade buffrar. Lite uppvärmning kan hjälpa. Tillsats av SDS eller liknande tvättmedel kan hjälpa till att lösliga DNA; dock tenderar tvättmedel att denaturera DNA:t till kortare strängar. |
| InChI-nyckel | AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | * |
| IUPAC-namn | Deoxiribonukleinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 0.00 |
| Visa mer |