Läs mer
Deoxiribonukleinsyranatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11454342 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454342 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11454342 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0216009801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxyribonucleic acid sodium salt
CAS 9007-49-2
Färg Vitt
Molekylformel C15H31N3O13P2
MDL-nummer MFCD00130921
Kvantitet 1 g
Synonym nucleic acid, na salt yeast, deoxyribonucleic acid herring sperm , not higly polimerized, 5-amino-2-5-amino-2-hydroxymethyl oxolan-3-yl oxy hydroxy phosphoryl oxy methyl oxolan-3-yl oxy 5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl methoxyphosphinic acid
InChI-nyckel AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYNA-N
LEDER *
IUPAC-namn Deoxiribonukleinsyra
Molekylvikt (g/mol) 0.00
PubChem CID 44135672
Fysisk form Pulver