Läs mer
Deoxiribonukleinsyra, natriumsalt (ej högpolymeriserat), 91 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11418531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418531 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11418531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215227525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1355.38 SEK / 25g
    Save 69.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Deoxiribonukleinsyranatriumsalt har använts i en studie för att utvärdera cytotoxiciteten hos enzymhämmare och absorptionsförstärkare i Caco-2-celler för oral tillförsel av laxkalcitonin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxyribonucleic acid, Sodium salt
CAS 9007-49-2
Färg Grädde
Analysprocentintervall 91%
Molekylformel C15H31N3O13P2
MDL-nummer MFCD00130921
Kvantitet 25 g
Synonym nucleic acid, na salt yeast, deoxyribonucleic acid herring sperm , not higly polimerized, 5-amino-2-5-amino-2-hydroxymethyl oxolan-3-yl oxy hydroxy phosphoryl oxy methyl oxolan-3-yl oxy 5-amino-3-hydroxyoxolan-2-yl methoxyphosphinic acid
InChI-nyckel AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYNA-N
LEDER *
IUPAC-namn [5-amino-2- 5-amino-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl]oxi-hydroxifosforyl]oximetyl]oxolan-3-yl] (5-amino-3-hydroxioxolan-2-yl)metylvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 0.00
PubChem CID 44135672
Fysisk form Pulver