Läs mer
Deoxyribonucleic acid sodium salt, salmon testes
Produktkod. 15487059
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487059 5 g 5g
15477059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65753.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68938-01-2
Molekylformel C17H15BrFNO3
Molekylvikt (g/mol) 50000-100000
MDL-nummer MFCD00130922
InChI-nyckel GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym SS-DNA
PubChem CID 73904662
IUPAC-namn (2R)-3-(3-bromfenyl)-2-[[2-(4-fluorfenyl)acetyl]amino]propansyra
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deoxyribonucleic acid sodium salt
Namnnotering salmon testes
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,2907
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.