Läs mer
Deoxysotalol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deoxysotalol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O2S/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 256.12 |