Läs mer
Melford DEPC
Produktkod. 30018238
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018238 5 mL
30018237 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018238 Leverantör Melford Leverantörsnummer D430605.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Modifieringsreagens för His- och Tyr-rester i proteiner.
Modifieringsreagens för His- och Tyr-rester i proteiner. Hämmare av nukleaser. DEPC-behandlat vatten används vid hantering av RNA i laboratoriet för att minska risken för att RNA bryts ned av RNaser.
Specifikationer
CAS 1609-47-8
Molekylformel C6H10O5
Kvantitet 5 mL