Läs mer
DEPC-behandlat vatten, MP Biomedicals™
Produktkod. 12749660 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 200 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12749660 5 x 200 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12749660 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 112420204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 SEK
    2266.76 SEK / 1000ml
    Save 113.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18.02
Kvantitet 5 x 200 mL