Läs mer
asecos™ Depå PE med Pull-Down Blind - Version Trumma
Produktkod. 17836456 Handla allt asecos Produkter
Djup (metriskt):
1050,00 mm
1083,00 mm
Produktkod. 17836456
Brand: asecos™ 40060
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Depot PE med Pull-Down Blind är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar och har hög motståndskraft mot oljor, syror och alkalier.
  • Med integrerad sumppall
  • För direkt placering av ett fat på en europall eller fatlagring på den valfria PE halvpallen
  • Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
  • Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 64,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 245 L
Material Polyeten
Typ Bortskaffande kan
Längd (engelska) 44,88 tum.
Längd (metrisk) 1140.00 mm
Bredd (engelska) 44,88 tum.
Bredd (metrisk) 1140.00 mm
Höjd (engelska) 81,10 tum.
Höjd (metrisk) 2060.00 mm
Djup (engelska) 41,34 tum.
Djup (metriskt) 1050,00 mm
Vikt (engelska) 233.69 lb.
Vikt (metrisk) 106 kg