Beskrivning
- Med integrerad sumppall
- För direkt placering av ett fat på en europall eller fatlagring på den valfria PE halvpallen
- Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
- Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 64,7 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 245 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | Bortskaffande kan |
| Längd (engelska) | 61,18 tum. |
| Längd (metrisk) | 1554.00 mm |
| Bredd (engelska) | 61,18 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1554.00 mm |
| Höjd (engelska) | 77,95 tum. |
| Visa mer |