Läs mer
asecos™ Depå PE med Pull-Down Blind - Version Stålställ
Produktkod. 17866356 Handla allt asecos Produkter
Change view
Djup (metriskt):
1050,00 mm
1083,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt)
17866356 1050,00 mm
17856496 1083,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17866356 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40061
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Depot PE med Pull-Down Blind är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar och har hög motståndskraft mot oljor, syror och alkalier.
  • Med integrerad sumppall
  • Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
  • Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
  • Säker förvaring av små och medelstora containrar
  • Ställ med galvaniserade stativramar och 3 hyllplan
  • Mått hyllor B x D (mm): 900 x 800
  • Lastkapacitet per lagernivå: 250 kg
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 64,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 245 L
Material Polyeten
Typ Bortskaffande kan
Längd (engelska) 44,88 tum.
Längd (metrisk) 1140.00 mm
Bredd (engelska) 44,88 tum.
Bredd (metrisk) 1140.00 mm
Höjd (engelska) 81,10 tum.
Höjd (metrisk) 2060.00 mm
Djup (engelska) 41,34 tum.
Djup (metriskt) 1050,00 mm
Vikt (engelska) 264.55 lb.
Vikt (metrisk) 120 kg