Läs mer
asecos™ Depå PE med vingdörr - Version Trumma
Produktkod. 17896376 Handla allt asecos Produkter
Change view
Djup (metriskt):
1050,00 mm
1080,00 mm
1410,00 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt)
17896376 1050,00 mm
17866506 1080,00 mm
17806416 1410,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17896376 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40057
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Depot PE med vingdörr är godkänd för säker förvaring av vattenföroreningar och har hög motståndskraft mot oljor, syror och alkalier.
  • Med integrerad sumppall
  • För direkt placering av ett fat på en europall eller fatlagring på den valfria PE halvpallen
  • Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
  • Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
Specifikationer
Färg Kropp grå, dörrar blå
Kapacitet (engelska) 64,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 245 L
Material Polyeten
Typ Bortskaffande kan
Längd (engelska) 44,88 tum.
Längd (metrisk) 1140.00 mm
Bredd (engelska) 44,88 tum.
Bredd (metrisk) 1140.00 mm
Höjd (engelska) 81,10 tum.
Höjd (metrisk) 2060.00 mm
Djup (engelska) 41,34 tum.
Djup (metriskt) 1050,00 mm
Vikt (engelska) 224.87 lb.
Vikt (metrisk) 102 kg