Beskrivning
- Med integrerad sumppall
- Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
- Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
- Säker förvaring av små och medelstora containrar
- Ställ med PE-ställningsramar och 3 hyllplan
- Mått hyllor B x D (mm): 900 x 590 (PE)
- Lastkapacitet per lagernivå: 180 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Kropp grå, dörrar blå |
| Kapacitet (engelska) | 64,7 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 245 liter |
| Material | Polyeten |
| Typ | Bortskaffande kan |
| Längd (engelska) | 44,88 tum. |
| Längd (metrisk) | 1140.00 mm |
| Bredd (engelska) | 44,88 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1140.00 mm |
| Höjd (engelska) | 81,10 tum. |
| Visa mer |